(4-Methoxybenzyl)methyl ether 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR932402-1G OR932402-25G OR932402-5G
APOSOR932402-1GEA 194 DKK
APOSOR932402-1G APOSOR932402-25G APOSOR932402-5G
(4-Methoxybenzyl)methyl ether 98%
(4-Methoxybenzyl)methyl ether
Formel: C₉H₁₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00155135
CAS-nummer: 1515-81-7