4-(2-Methoxyethyl)piperidine hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR932381-1G OR932381-250MG
APOSOR932381-1GEA 806 DKK
APOSOR932381-1G APOSOR932381-250MG
4-(2-Methoxyethyl)piperidine hydrochloride 95%
4-(2-Methoxyethyl)piperidine hydrochloride
Formel: C₈H₁₈ClNO
Molekylvægt: 179.69 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10687230
CAS-nummer: 868849-54-1