4,6-Dimethoxysalicylsyre 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR932337-1G OR932337-5G
APOSOR932337-1GEA 1970 DKK
APOSOR932337-1G APOSOR932337-5G
4,6-Dimethoxysalicylsyre 95%
4,6-Dimethoxysalicylsyre
Formel: C₉H₁₀O₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013977
CAS-nummer: 3187-19-7