Isopropylsalicylat 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Isopropyl 2-hydroxybenzoate
OR932317-100G OR932317-25G
APOSOR932317-100GEA 1360 DKK
APOSOR932317-100G APOSOR932317-25G
Isopropylsalicylat 95%
Isopropylsalicylat
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Molekylvægt: 180.2 g/mol
Kogepunkt: 122
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00035703
CAS-nummer: 607-85-2