2-Bromterephthalicsyre 98+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9323-100G OR9323-25G OR9323-5G
APOSOR9323-100GEA 1040 DKK
APOSOR9323-100G APOSOR9323-25G APOSOR9323-5G
2-Bromterephthalicsyre 98+%
2-Bromterephthalicsyre
Formel: C₈H₅BrO₄
Smeltepunkt: 295…297 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002403
CAS-nummer: 586-35-6
EINECS: 209-572-8