3-Chloro-5-methylbenzonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR932275-1G OR932275-5G
APOSOR932275-1GEA 183 DKK
APOSOR932275-1G APOSOR932275-5G
3-Chloro-5-methylbenzonitrile 97%
3-Chloro-5-methylbenzonitrile
Formel: C₈H₆ClN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09800704
CAS-nummer: 189161-09-9