5-Ethyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR931968-1G OR931968-250MG OR931968-5G
APOSOR931968-1GEA 889 DKK
APOSOR931968-1G APOSOR931968-250MG APOSOR931968-5G
5-Ethyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
5-Ethyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel: C₇H₁₀N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115075
CAS-nummer: 165744-15-0