2,6-Dimethylphenoxyacetic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR931889-100G OR931889-25G
APOSOR931889-100GEA 1110 DKK
APOSOR931889-100G APOSOR931889-25G
2,6-Dimethylphenoxyacetic acid 98%
2,6-Dimethylphenoxyacetic acid
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00156912
CAS-nummer: 13335-71-2