Boc-5-chloro-DL-tryptophan 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR931877-1G OR931877-250MG OR931877-500MG
APOSOR931877-1GEA 3930 DKK
APOSOR931877-1G APOSOR931877-250MG APOSOR931877-500MG
Boc-5-chloro-DL-tryptophan 97%
Boc-5-chloro-DL-tryptophan
Formel: C₁₆H₁₉ClN₂O₄
Molekylvægt: 338.79 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09264328
CAS-nummer: 361576-61-6