5,7-Dichloro-1H-imidazo[4,5-b]pyridine 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR931839-1G OR931839-250MG
APOSOR931839-1GEA 535 DKK
APOSOR931839-1G APOSOR931839-250MG
5,7-Dichloro-1H-imidazo[4,5-b]pyridine 96%
5,7-Dichloro-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
Formel: C₆H₃Cl₂N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11111407
CAS-nummer: 24485-01-6