2-(2-Methylphenyl)ethanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR931809-1G OR931809-5G
APOSOR931809-1GEA 162 DKK
APOSOR931809-1G APOSOR931809-5G
2-(2-Methylphenyl)ethanol 97%
2-(2-Methylphenyl)ethanol
Formel: C₉H₁₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00044241
CAS-nummer: 19819-98-8