1,3-Dibromo-5-iodobenzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR931667-1G OR931667-5G
APOSOR931667-1GEA 218 DKK
APOSOR931667-1G APOSOR931667-5G
1,3-Dibromo-5-iodobenzene 95%
1,3-Dibromo-5-iodobenzene
Formel: C₆H₃Br₂I
Molekylvægt: 361.80 g/mol
Smeltepunkt: 120…130 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07778996
CAS-nummer: 19752-57-9