O-Phenyl chlorthioformat 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR931661-25G
OR931661-5G
APOSOR931661-25GEA
556
DKK
APOSOR931661-25G
APOSOR931661-5G
O-Phenyl chlorthioformat 95%
O-Phenyl chlorthioformat
Formel:
C₇H₅ClOS Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004920 CAS-nummer: 1005-56-7 |