2-Chloro-4,8-dimethylquinoline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR931562-1G OR931562-5G
APOSOR931562-1GEA 273 DKK
APOSOR931562-1G APOSOR931562-5G
2-Chloro-4,8-dimethylquinoline 98%
2-Chloro-4,8-dimethylquinoline
Formel: C₁₁H₁₀ClN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00760267
CAS-nummer: 3913-17-5