Methyl angelate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR931539-25G OR931539-5G
APOSOR931539-25GEA 2730 DKK
APOSOR931539-25G APOSOR931539-5G
Methyl angelate 95%
Methyl angelate
Formel: C₆H₁₀O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00063645
CAS-nummer: 5953-76-4