Boc-Aib-ol 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR931504-1G OR931504-25G OR931504-5G
APOSOR931504-1GEA 164 DKK
APOSOR931504-1G APOSOR931504-25G APOSOR931504-5G
Boc-Aib-ol 96%
Boc-Aib-ol
Formel: C₉H₁₉NO₃
Smeltepunkt: 57…62 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03788641
CAS-nummer: 102520-97-8