4-Chlor-3,5-dimethylphenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Chlorxylenol
OR9315-25G OR9315-500G
APOSOR9315-25GEA 164 DKK
APOSOR9315-25G APOSOR9315-500G
4-Chlor-3,5-dimethylphenol 98%
4-Chlor-3,5-dimethylphenol
Formel: C₈H₉ClO
Molekylvægt: 156.61 g/mol
Kogepunkt: 246
Smeltepunkt: 114…116 °C
Flammepunkt: 132
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002324
CAS-nummer: 88-04-0
Merck Index: 13,02194