Bis(trimethylsilyl)carbodiimid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR931437-25G OR931437-5G
APOSOR931437-25GEA 6220 DKK
APOSOR931437-25G APOSOR931437-5G
Bis(trimethylsilyl)carbodiimid 95%
Bis(trimethylsilyl)carbodiimid
Formel: C₇H₁₈N₂Si₂
Molekylvægt: 186.4 g/mol
Kogepunkt: 164
Smeltepunkt: -23
Massefylde: 0.8211
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051538
CAS-nummer: 1000-70-0