5-Chloro-1-methylisatin 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 5-Chloro-1-methylindole-2,3-dione, 5-Chloro-1-methylindoline-2,3-dione, 5-Chloro-1-methyl-2,3-indolinedione
OR931368-1G OR931368-5G
APOSOR931368-1GEA 698 DKK
APOSOR931368-1G APOSOR931368-5G
5-Chloro-1-methylisatin 95%
5-Chloro-1-methylisatin
Formel: C₉H₆ClNO₂
Molekylvægt: 195.60 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02956479
CAS-nummer: 60434-13-1