2,2-Dimethyl-3-hexanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR931230-10G OR931230-1G OR931230-5G
APOSOR931230-10GEA 3390 DKK
APOSOR931230-10G APOSOR931230-1G APOSOR931230-5G
2,2-Dimethyl-3-hexanol 95%
(±)-2,2-Dimethyl-3-hexanol
Formel: C₈H₁₈O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00021929
CAS-nummer: 4209-90-9