n-Propyl carbamate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR931217-100MG OR931217-1G OR931217-250MG OR931217-5G OR931217-25G
APOSOR931217-100MGEA 0 DKK
APOSOR931217-100MG APOSOR931217-1G APOSOR931217-250MG APOSOR931217-5G APOSOR931217-25G
n-Propyl carbamate 95%
n-Propyl carbamate
Formel: C₄H₉NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00047879
CAS-nummer: 627-12-3