Isobutyl-4-hydroxybenzoate 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Isobutyl 4-hydroxybenzoate, Isobutylparaben
OR931176-100G OR931176-500G
APOSOR931176-100GEA 164 DKK
APOSOR931176-100G APOSOR931176-500G
Isobutyl-4-hydroxybenzoate 96%
Isobutyl-4-hydroxybenzoate
Formel: C₁₁H₁₄O₃
Molekylvægt: 194.23 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00020167
CAS-nummer: 4247-02-3