2-Chloro-5-(chloromethyl)pyrimidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR931145-1G OR931145-250MG
APOSOR931145-1GEA 6050 DKK
APOSOR931145-1G APOSOR931145-250MG
2-Chloro-5-(chloromethyl)pyrimidine 95%
2-Chloro-5-(chloromethyl)pyrimidine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10697062
CAS-nummer: 148406-13-7