1,4-Bis(chlormethyl)benzen 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1,4-Bis(chloromethyl)benzene, p-Xylene dichloride, p-Xylylene dichloride
OR9311-100G OR9311-500G
APOSOR9311-100GEA 1220 DKK
APOSOR9311-100G APOSOR9311-500G
1,4-Bis(chlormethyl)benzen 95%
1,4-Bis(chlormethyl)benzen
Intermediate for organic synthesis
Formel: C₈H₈Cl₂
Kogepunkt: 254 °C
Smeltepunkt: 98…101 °C
Massefylde: 1,417 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 143 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000920
CAS-nummer: 623-25-6
EINECS: 210-782-7
UN nummer: 2928
ADR: 6.1+8,II