5-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR930969-1G OR930969-250MG
APOSOR930969-1GEA 610 DKK
APOSOR930969-1G APOSOR930969-250MG
5-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbaldehyde 95%
5-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbaldehyde
Formel: C₈H₅ClN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12962789
CAS-nummer: 954112-61-9