Vinyl butyrate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Butyric Acid Vinyl Ester
OR930956-25G OR930956-500G
APOSOR930956-25GEA 0 DKK
APOSOR930956-25G APOSOR930956-500G
Vinyl butyrate 95%
Vinyl butyrate
Formel: C₆H₁₀O₂
Molekylvægt: 114.14 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00059410
CAS-nummer: 123-20-6