4-(Chloromethyl)-1-methylpiperidine hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR930858-1G OR930858-250MG
APOSOR930858-1GEA 502 DKK
APOSOR930858-1G APOSOR930858-250MG
4-(Chloromethyl)-1-methylpiperidine hydrochloride 95%
4-(Chloromethyl)-1-methylpiperidine hydrochloride
Formel: C₇H₁₅Cl₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12923013
CAS-nummer: 1182284-45-2