H-DL-Phe(3-Cl)-OH 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR930842-1G OR930842-25G OR930842-5G
APOSOR930842-1GEA 872 DKK
APOSOR930842-1G APOSOR930842-25G APOSOR930842-5G
H-DL-Phe(3-Cl)-OH 97%
H-DL-Phe(3-Cl)-OH
Formel: C₉H₁₀ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 1956-15-6