Butylamine hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR930840-25G OR930840-100G
APOSOR930840-25GEA 183 DKK
APOSOR930840-25G APOSOR930840-100G
Butylamine hydrochloride 95%
Butylamine hydrochloride
Formel: C₄H₁₁N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00043791
CAS-nummer: 3858-78-4