2-(1H-1,2,4-Triazol-3-yl)pyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR930824-1G OR930824-5G
APOSOR930824-1GEA 0 DKK
APOSOR930824-1G APOSOR930824-5G
2-(1H-1,2,4-Triazol-3-yl)pyridine 95%
2-(1H-1,2,4-Triazol-3-yl)pyridine
Formel: C₇H₆N₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13188589
CAS-nummer: 23195-62-2