9-Fluorenone-2,7-dicarboxylic acid, Technical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 9-Oxo-9H-fluorene-2,7-dicarboxylic acid
OR930734-1G OR930734-5G
APOSOR930734-1GEA 458 DKK
APOSOR930734-1G APOSOR930734-5G
9-Fluorenone-2,7-dicarboxylic acid, Technical Grade
9-Fluorenone-2,7-dicarboxylic acid
Formel: C₁₅H₈O₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016355
CAS-nummer: 792-26-7