2-tert-Butyl-4-methoxyphenol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-BHA, 4-Hydroxy-3-tert-butylanisole, 3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole
OR930692-100G OR930692-25G OR930692-500G
APOSOR930692-100GEA 491 DKK
APOSOR930692-100G APOSOR930692-25G APOSOR930692-500G
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol 95%
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol
Formel: C₁₁H₁₆O₂
Molekylvægt: 180.25 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040484
CAS-nummer: 121-00-6