5-Chloro-1H-indole-2-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR930619-1G OR930619-250MG
APOSOR930619-1GEA 1160 DKK
APOSOR930619-1G APOSOR930619-250MG
5-Chloro-1H-indole-2-carbaldehyde 95%
5-Chloro-1H-indole-2-carbaldehyde
Formel: C₉H₆ClNO
Molekylvægt: 179.61 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06800428
CAS-nummer: 53590-49-1