N-[3-(Dimethylamino)propyl]acrylamide 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR930552-25G OR930552-100G
APOSOR930552-25GEA 0 DKK
APOSOR930552-25G APOSOR930552-100G
N-[3-(Dimethylamino)propyl]acrylamide 96%
N-[3-(Dimethylamino)propyl]acrylamide
Formel: C₈H₁₆N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00059902
CAS-nummer: 3845-76-9