(±)-1,2-Pentandiol 98%

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Synonymer: (±)-1,2-Dihydroxy pentane, 1,2-Pentanediol

OR930529-25G OR930529-100G OR930529-500G
APOSOR930529-25GEA 164 DKK
APOSOR930529-25G APOSOR930529-100G APOSOR930529-500G
(±)-1,2-Pentandiol 98%
(±)-1,2-Pentandiol
Formel: C₅H₁₂O₂
Molekylvægt: 104.15 g/mol
Kogepunkt: 210 °C
Massefylde: 0.97 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 104 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010736
CAS-nummer: 5343-92-0

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR