(4-Formylphenoxy)eddikesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-(4-Formylphenoxy)acetic acid
OR930525-100G OR930525-25G
APOSOR930525-100GEA 2810 DKK
APOSOR930525-100G APOSOR930525-25G
(4-Formylphenoxy)eddikesyre 98%
(4-Formylphenoxy)eddikesyre
Formel: (C₆H₄(CHO))OCH₂COOH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016613
CAS-nummer: 22042-71-3