4-Dimethylaminomethylthiophene-2-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR930506-1G OR930506-5G
APOSOR930506-1GEA 1260 DKK
APOSOR930506-1G APOSOR930506-5G
4-Dimethylaminomethylthiophene-2-carbaldehyde 95%
4-Dimethylaminomethylthiophene-2-carbaldehyde
Formel: C₈H₁₁NOS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06803373
CAS-nummer: 893745-77-2