FOR-NLE-OH 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR930495-1G OR930495-250MG
APOSOR930495-1GEA 1640 DKK
APOSOR930495-1G APOSOR930495-250MG
FOR-NLE-OH 95%
FOR-NLE-OH
Formel: C₇H₁₃NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00237678
CAS-nummer: 133388-96-2