3-Amino-2-isopropyl-5-methyl-2H-pyrazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR930472-1G OR930472-250MG OR930472-5G
APOSOR930472-1GEA 484 DKK
APOSOR930472-1G APOSOR930472-250MG APOSOR930472-5G
3-Amino-2-isopropyl-5-methyl-2H-pyrazole 95%
3-Amino-2-isopropyl-5-methyl-2H-pyrazole
Formel: C₇H₁₃N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00514520
CAS-nummer: 1124-16-9