2-Chloro-3'-methoxyacetanilide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Chloro-N-(3-methoxyphenyl)acetamide
OR930471-1G OR930471-5G
APOSOR930471-1GEA 589 DKK
APOSOR930471-1G APOSOR930471-5G
2-Chloro-3'-methoxyacetanilide 95%
2-Chloro-3'-methoxyacetanilide
Formel: C₉H₁₀ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00018900
CAS-nummer: 17641-08-6