3-(4-Chlorophenyl)propiolic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR930388-1G OR930388-250MG
APOSOR930388-1GEA 502 DKK
APOSOR930388-1G APOSOR930388-250MG
3-(4-Chlorophenyl)propiolic acid 95%
3-(4-Chlorophenyl)propiolic acid
Formel: C₉H₅ClO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00046550
CAS-nummer: 3240-10-6