(1-Indolyl)acetic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR930357-1G OR930357-5G
APOSOR930357-1GEA 0 DKK
APOSOR930357-1G APOSOR930357-5G
(1-Indolyl)acetic acid 96%
(1-Indolyl)acetic acid
Formel: C₁₀H₉NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00047262
CAS-nummer: 24297-59-4