2,2-Diethoxypropan 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Acetone diethyl Acetal
OR930301-25G OR930301-5G OR930301-100G
APOSOR930301-25GEA 2030 DKK
APOSOR930301-25G APOSOR930301-5G APOSOR930301-100G
2,2-Diethoxypropan 95%
2,2-Diethoxypropane
Formel: C₇H₁₆O₂
Molekylvægt: 132.2 g/mol
Kogepunkt: 61
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009224
CAS-nummer: 126-84-1