Ethyl-2-nitrilo-3-(2-furyl)prop-2-enoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR930286-1G OR930286-5G
APOSOR930286-1GEA 1430 DKK
APOSOR930286-1G APOSOR930286-5G
Ethyl-2-nitrilo-3-(2-furyl)prop-2-enoate 95%
Ethyl-2-nitrilo-3-(2-furyl)prop-2-enoate
Formel: C₁₀H₉NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00137603
CAS-nummer: 23973-22-0