4-Acetamido-2-methylbenzoesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9302-5G OR9302-25G
APOSOR9302-5GEA 850 DKK
APOSOR9302-5G APOSOR9302-25G
4-Acetamido-2-methylbenzoesyre
4-Acetamido-2-methylbenzoesyre
Formel: C₁₀H₁₁NO₃
Smeltepunkt: 237…242 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02258874
CAS-nummer: 103204-69-9