3-Brom-2-nitrotoluen 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-3-methyl-2-nitrobenzene
OR930058-25G OR930058-5G
APOSOR930058-25GEA 818 DKK
APOSOR930058-25G APOSOR930058-5G
3-Brom-2-nitrotoluen 97+%
3-Brom-2-nitrotoluen
Formel: C₇H₆BrNO₂
Smeltepunkt: 25…29 °C
Massefylde: 1,612 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >230 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02673631
CAS-nummer: 52414-97-8