4-Formyl-3-hydroxybenzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR929939-1G OR929939-5G
APOSOR929939-1GEA 1010 DKK
APOSOR929939-1G APOSOR929939-5G
4-Formyl-3-hydroxybenzoic acid 95%
4-Formyl-3-hydroxybenzoic acid
Formel: C₈H₆O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05865188
CAS-nummer: 619-12-5