3-[(Methylamino)methyl]phenol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR929900-1G OR929900-5G
APOSOR929900-1GEA 796 DKK
APOSOR929900-1G APOSOR929900-5G
3-[(Methylamino)methyl]phenol 95%
3-[(Methylamino)methyl]phenol
Formel: C₈H₁₁NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09733571
CAS-nummer: 123926-62-5