N-Methyl-1-quinolin-8-ylmethanamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR929886-1G OR929886-250MG
APOSOR929886-1GEA 2880 DKK
APOSOR929886-1G APOSOR929886-250MG
N-Methyl-1-quinolin-8-ylmethanamine 95%
N-Methyl-1-quinolin-8-ylmethanamine
Formel: C₁₁H₁₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06738895
CAS-nummer: 60843-63-2