2-Methyl-4-penten-2-ol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR929828-5G OR929828-1G
APOSOR929828-5GEA 3040 DKK
APOSOR929828-5G APOSOR929828-1G
2-Methyl-4-penten-2-ol 95%
2-Methyl-4-penten-2-ol
Formel: C₆H₁₂O
Kogepunkt: 120 °C
Flammepunkt: 80 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00021813
CAS-nummer: 624-97-5
UN nummer: 1987
ADR: 3,III